Få mere at vide
Tantaltris (diethylamido)-tert-butylimid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11365707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365707 5 g 5g
11375707 1 g 1g
11355707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043419.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Forløber for TaN | CAS: 169896-41-7 | C15H39N4Ta | 456,45 g/mol
Tantal tris(diethylamido)-tert-butylimid bruges som en forløber for tantalnitrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169896-41-7
Molekylær formel C15H39N4Ta
Molekylvægt (g/mol) 456.45
MDL nummer MFCD02684506
InChI nøgle NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
PubChem CID 4100858
IUPAC navn tert-butyliminotantal; diethylazanid
SMIL CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Farve Gul
Kogepunkt 90 °C (0,1 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Emballage Ampul
Mængde 5 g
FN nummer UN3129
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 468.48
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.