Få mere at vide
Tantal tyndfolie, 0,0127 mm (0,0005 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408175
Mængde:
50 x 100 mm
50 x 500 mm
50 x 2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11357857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014266.FY
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum Thinfoil
Mængde 50 x 100 mm
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)