Få mere at vide
Tantal-tinfoil, 0,0127 mm (0,0005 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum Thinfoil |
| Mængde | 50 x 2000 mm |
| Analyseprocentområde | 99,95 % (metalbasis) |