missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tantal Standard For ICP , 10.000μ g/ml i H2O /0,8 % HF, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 10447122 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 10447122

Brand: SPEX Certiprep PLTA93X

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Indeholder

NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering

AnalytKoncentration
Ta10.000μ g/ml

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Kemiske identifikatorer

CAS 7440-25-7, 7664-39-3
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tantalum Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Water/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 500 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O/0.8%F-    1000μg/mL    PLTA9-2Y, -2X    10,000    PLTA9-3Y, -3X
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000 µg/mL Tantalum
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: tantalum, hydrofluoric acid

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.