missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tantal Standard For ICP , 10.000μ g/ml i H2O /0,8 % HF, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ta | 10.000μ g/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water/Trace Hydrogen Fluoride |
| Mængde | 125 mL |
| Grad | Forsikring |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 10,000 µg/mL Tantalum
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: tantalum, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion