Få mere at vide
Tantalopløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12997423 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12997423 100 mL Flaske 100ml
12987423 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12997423 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 657 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 DKK
    378.82 DKK / 100ml
    Spare 136.18 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre/spor af hydrogenfluorid
Mængde 100 mL