Få mere at vide
Tantalopløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 /HF matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12967303 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12967303 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12967303 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 457 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 DKK
    501.50 DKK / 100ml
    Spare 48.50 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Emballage Flaske
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ta]
IUPAC navn tantal
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre/hydrogenfluorid
Molekylvægt (g/mol) 180.95
PubChem CID 23956
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:33348
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.