Få mere at vide
Tantalsnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058589
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11350028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042827.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.83g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%