Få mere at vide
Tantalstang, 6,4 mm (0,25 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11375788
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375788 5 cm 5cm
11365788 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010346.BQ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum rod
Navn note 6,4 mm (0,25 tommer) diameter.
Mængde 5 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈5,34 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%