Få mere at vide
Tantalstang, 4,75 mm (0,19 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Mængde:
5 cm
25 cm
Unit Size:
25cm
5cm
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum rod |
| Navn note | 4.75mm (0.19 in.) dia. |
| Mængde | 5 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈3.26g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |