Få mere at vide
Tantalstang, 4,75 mm (0,19 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339028
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339028 5 cm 5cm
11349028 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042494.BQ
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum rod
Navn note 4.75mm (0.19 in.) dia.
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈3.26g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%