Få mere at vide
Tantalstang, 2,8 mm (0,11 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11384488
Skift visning
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384488 25 cm 25cm
11374488 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042371.BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.40 DKK
    1645.65 DKK / 25cm
    Spare 414.75 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 102 g/m | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Grå til sølv
Udseende Grå til sølvstav
Mængde 25 cm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Rod