Få mere at vide
Tantalstang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia, hård, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048377
Mængde:
1 cm
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
1cm
25cm
5cm
Artikelnummer. 11385788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010347.BO
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Mængde 1 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈20.4g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%