Få mere at vide
Tantalpulver, -325 mesh, Puratronic™, 99,97% (metalbasis), Nb 50ppm
Artikelnummer. 11335788
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335788 2.5 g 2.5g
15485935 25 g 25g
11355788 100 g 100g
11325788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11335788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010345.88
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Sort til grå
Udseende Gray to black powder
Mængde 2.5 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.97% (Metals basis, Nb 50ppm)
Form Pulver