Få mere at vide
Tantalum powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis), 99.6%
Artikelnummer. p-4824972
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 11386527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000337.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
99,6% renhed inkluderer H, N, C, O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Sort til grå
Udseende Gray to black powder
Mængde 100 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis, 99.6% purity includes H, N, C, O)
Form Pulver