Få mere at vide
Tantalpulver, -325 mesh, 99,9% (metalbasis), 99,6%
Artikelnummer. 11386527
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386527 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11386527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000337.22
 Begrænset vare
På lager
99,6% renhed inkluderer H, N, C, O | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Sort til grå
Udseende Gråt til sort krudt
Mængde 100 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9 % (Metallbasis, 99,6 % renhed inkluderer H, N, C, O)
Form Pulver