Få mere at vide
Tantalpulver, -22 mesh, Puratronic™, 99,95% (metalbasis), Nb 100ppm
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum |
| Farve | Sort til grå |
| Udseende | Gray to black powder |
| Mængde | 5 g |
| Maskestørrelse | -22 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.98% (Metals basis) |
| Form | Pulver |