Få mere at vide
Tantalum plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049370
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
50mm
Artikelnummer. 11387767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014181.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum plate
Navn note 6.35mm (0.25 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈65.9g/25x25mm
Form Plate
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%