Få mere at vide
Tantalnitrid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tantalnitrid bruges til at skabe barriere- eller limlag mellem kobber eller andre ledende metaller og dielektriske isolatorfilm såsom termiske oxider. Disse film aflejres oven på siliciumwafers under fremstillingen af integrerede kredsløb, for at skabe tyndfilm overflademonteringsmodstande og har andre elektroniske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum nitride |
| Smeltepunkt | 3360°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 194.95 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Lugt | Odorless |