Få mere at vide
Tantalgaze, 80 mesh vævet fra 0,08 mm (0,003 in.) dia. tråd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080193
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15417295
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046720.FL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum gauze
Navn note 80 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 80 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth