Få mere at vide
Tantalgaze, 80 mesh vævet fra 0,08 mm (0,003 in.) dia. tråd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417295
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417295 75 x 75 mm Hver
15427295 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046720.FL
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-25-7 | Molekylformel: Ta | Molekylvægt: 180,95 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum gauze
Navn note 80 mesh vævet af 0,08 mm (0,003 tommer) diameter tråd
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 80 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Trådklæde