Få mere at vide
Tantalgaze, 50 mesh vævet fra 0,076 mm (0,003 in.) dia. tråd, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum gauze |
| Navn note | Vævet af 0,076 mm (0,003 tommer) diameter tråd |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 50 Mesh |
| Form | Trådklæde |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Politique de confidentialité.