Få mere at vide
Tantalgaze, 30 mesh vævet af 0,076 mm (0,003 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059102
Mængde:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11305018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043965.GN
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum gauze
Navn note 30 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Mængde 125 x 125 mm
Maskestørrelse 30 Mesh
Form Wire Cloth