Få mere at vide
Tantalum gauze, 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487285
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487285 75 x 75 mm Hver
15497285 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046695.FL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7440-25-7 | Molecular Formula: Ta | Molecular Weight: 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum gauze
Navn note 100 mesh vævet af 0,08 mm (0,003 tommer) diameter tråd, twilled weave
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 100 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Trådklæde