Få mere at vide
Tantalum foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782171
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11315818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010356.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 10,4 g/25 x 25 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantalum
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
Tæthed ≈10.4g/25x25mm
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metals basis)
Procent renhed 99.95%