Få mere at vide
Tantalfolie, 0,25 mm tyk, glødet, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum foil |
| Navn note | 0,25 mm tyk, udglødet, temperering: blød |
| Mængde | 200 x 200 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈10,4g/50x50mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |