Få mere at vide
Tantalum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.95% (metals basis) Artikelnummer.: 11315779
Tantalum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11315779
50 x 50 mm, Hver
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11315779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010353.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈10.4g/50x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY07K005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2024 Artikelnummer010353.FI,010353.GH,010353.GW
PartinummerP18H054 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2024 Artikelnummer010353.FI,010353.GH,010353.GW
PartinummerI15P25 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/12/2021 Artikelnummer010353.FI,010353.GH,010353.GW
PartinummerA10X031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010353.FI,010353.GH,010353.GW
PartinummerA24M02 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010353.FI,010353.GH,010353.GW
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tantalum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.95% (metals basis) >