Få mere at vide
Tantalfolie, 0,127 mm tyk, hård, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11356527
Skift visning
Mængde:
75 x 100 mm
150 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356527 150 x 200 mm Hver
11346527 75 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000331.GU
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 15,8 g/75 x 100 mm; Temper: som rullet | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Grå til sølv
Navn note Svært
Udseende Grå til sølvfarvet folie
Mængde 150 x 200 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Floret