Få mere at vide
Tantalfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, hård, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
75 x 100 mm
150 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum |
| Farve | Grå til sølv |
| Navn note | Hard |
| Udseende | Gray to silver foil |
| Tæthed | 16.69g/cm3 |
| Mængde | 75 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Foil |