Få mere at vide
Tantalum foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824969
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11305779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010352.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 5,3 g/50 x 50 mm; Temperament: blødt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Grå til sølv
Navn note Annealed
Udseende Gray to silver foil
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Foil