Få mere at vide
Tantalfolie, 0,025 mm tyk, hård, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15495935
Skift visning
Mængde:
100 x 150 mm
150 x 500 mm
150 x 2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495935 150 x 2000 mm Hver
11395769 100 x 150 mm Hver
11395798 150 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010351.IX
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 6,3g/100x150mm; Temper: som rullet | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum foil
Navn note 0,025 mm tyk, hård
Tæthed ≈6,3g/100x150mm
Mængde 150 x 2000 mm
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%