Få mere at vide
Tantalum disilicide
Beskrivelse
Tantaldisilicid anvendes til fremstilling af keramik, som finder anvendelse i de termiske beskyttelsessystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum disilicide |
| Smeltepunkt | 2200°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 237.12 |