Få mere at vide
Tantalum disilicide
Artikelnummer. 15432087
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432087 10 g 10g
15442087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044965.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12039-79-1 | Si2Ta | 237.118 g/mol
Tantaldisilicid anvendes til fremstilling af keramik, som finder anvendelse i de termiske beskyttelsessystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-79-1
Molekylær formel Si2Ta
Molekylvægt (g/mol) 237.118
MDL nummer MFCD00049564
InChI nøgle MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
PubChem CID 6336888
IUPAC navn bis($l^{2}-silanyliden)tantal
SMIL [Si]=[Ta]=[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum disilicide
Smeltepunkt 2200°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 237.12