Få mere at vide
Tantalcarbid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048935
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11396508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012144.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12070-06-3 | CTa | 192.96 g/mol
Tantalcarbider bruges i wolframcarbid. Det bruges også som belægning til stålforme ved sprøjtestøbning af aluminiumslegeringer. Mens den giver en hård, slidstærk overflade, giver den også en lavfriktionsformoverflade. Det bruges også til fremstilling af skarpe instrumenter med ekstrem mekanisk modstand og hårdhed, værktøjsstykker til skærende værktøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-06-3
Molekylær formel CTa
Molekylvægt (g/mol) 192.96
MDL nummer MFCD00011255
InChI nøgle DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynetantalumylium
SMIL [C-]#[Ta+]
Tekniske data
Kogepunkt 5500°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum carbide
Smeltepunkt 3880°C
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water.
Formel vægt 192.96
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 13.9 g/mL