Få mere at vide
Tantalcarbid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tantalcarbider bruges i wolframcarbid. Det bruges også som belægning til stålforme ved sprøjtestøbning af aluminiumslegeringer. Mens den giver en hård, slidstærk overflade, giver den også en lavfriktionsformoverflade. Det bruges også til fremstilling af skarpe instrumenter med ekstrem mekanisk modstand og hårdhed, værktøjsstykker til skærende værktøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 5500°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum carbide |
| Smeltepunkt | 3880°C |
| Farve | Sort til grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water. |
| Formel vægt | 192.96 |
| Vis mere |