Få mere at vide
Tanshinone IIA, TRC
Artikelnummer. 30425979
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30425979 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30425979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT007000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Molekylær formel C19 H18 O3
Mængde 100 mg
Synonym 6,7,8,9-Tetrahydro-1,6,6-trimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone IIA (7CI), 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone, NSC 686518, NSC 686519, Salviol IIA, Tanshinon II, Tanshinone B, Tanshinone II, Tashinone IIA
InChI formel InChI=1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
SMIL Cc1coc2c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
IUPAC navn 1,6,6-trimethyl-8,9-dihydro-7H-nafto[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dion
Molekylvægt (g/mol) 294.34
Formel vægt 294.1256