Få mere at vide
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101524
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. 16493836
Brand: Medchem Express HYN0135
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18O3
Mængde 25 mg
Synonym Dan Shen ketone
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekylvægt (g/mol) 294.34
Formel vægt 294.34
Procent renhed 99.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.