Få mere at vide
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tanshinone IIA |
| CAS | 568-72-9 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dan Shen ketone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.