Få mere at vide
Tanshinone I, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483836 25 mg
16468996 100 mg
16434767 50 mg
16418878 10 mg
16411318 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483836 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0134
MedChemExpress Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tanshinone I
CAS 568-73-0
Farve Dark Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H12O3
Mængde 25 mg
Synonym Tanshinone A
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekylvægt (g/mol) 276.29
Formel vægt 276.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation