Få mere at vide
Tanshinone I, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434767
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16434767
Brand: Medchem Express HYN0134
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tanshinone I
CAS 568-73-0
Farve Dark Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H12O3
Mængde 50 mg
Synonym Tanshinone A
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekylvægt (g/mol) 276.29
Formel vægt 276.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.