Få mere at vide
Tanomastat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tanomastat |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19ClO3S/c24-20-12-10-17(11-13-20)16-6-8-18(9-7-16)22(25)14-19(23(26)27)15-28-21-4-2-1-3-5-21/h1-13,19H,14-15H2,(H,26,27)/t19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 410.0743 |