Få mere at vide
Garvesyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023457
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11418886
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17022.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Anvendes til enzymimmobilisering og proteinadsorption. Garvesyre har antibakterielle, antienzymatiske og astringerende anvendelser. Anvendes i farvningsprocessen til cellulosefibre som bomuld. Anvendes i mad og medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til enzymimmobilisering og proteinadsorption. Garvesyre har anti-bakterielle, anti-enzymatiske og astringerende applikationer. Anvendes i farvningsprocessen til cellulosefibre som bomuld. Anvendes i mad og medicin.
Opløselighed Opløseligt i vand, varm
glycerol, alkohol og acetone.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted, køligt. Uforeneligt med metalliske salte, stærke oxidationsmidler, jern, stærke baser og tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1401-55-4
Molekylær formel C76H52O46
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
MDL nummer MFCD00066397
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tannic acid
pH 3.5
Smeltepunkt ∼218°C (decomposition)
Beilstein 8186396
Merck Index 14,9052
Opløselighedsinformation Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Formel vægt 1701.23
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Air and light sensitive