Få mere at vide
Garvesyre, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
Description
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Tannic Acid |
| Navn note | Meets analytical specification of USP |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 8186396 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acetone, alcohol, water 1gm/0.35mL, glycerol 1gm/1mL (warm). Insoluble in carbon disulfide, chloroform, diethyl ether,carbon tetrachloride, petroleum ether,benzene, hexane. Slightly soluble in dehydrated alcohol. |
| Formel vægt | 1701.2g/mol |
| Grad | puriss. |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 199°C (390.2°F) |
| Tændingspunkt | 980°F |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu