Få mere at vide
Tanninsyre, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681540 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
100g
1kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15681540 25 kg 25kg
15651540 100 g 100g
15671540 250 g 250g
15691540 500 g 500g
15661540 1 kg 1kg
15601550 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15681540 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 1620125KG
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af USP pulver
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1401-55-4
Molekylær formel C76H52O46
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
MDL nummer MFCD00066397
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tannic Acid
Navn note Opfylder analytisk specifikation af USP
Mængde 25 kg
Flammepunkt 199 °C (390,2 °F)
Tændingspunkt 980 °F
Emballage Fiber tromle
Fysisk form Pulver
Rester efter tænding ≤0,1% (som SO4)
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, alkohol, vand 1gm/0,35 ml, glycerol 1gm/1mL (varmt). Uopløselig i kulstofdisulfid, kloroform, diethylether, carbontetrachlorid, petroleumsether, benzen og hexan. Let opløselig i dehydreret alkohol.
Formel vægt 1701,2 g/mol
Grad puriss.