Få mere at vide
Garvesyre, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661540
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15661540 1 kg 1kg
15651540 100 g 100g
15671540 250 g 250g
15691540 500 g 500g
15601550 6 x 1 kg Pakke med 6
15681540 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15661540 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 162011KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af USP pulver
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1401-55-4
Molekylær formel C76H52O46
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
MDL nummer MFCD00066397
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tannic Acid
Navn note Meets analytical specification of USP
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Opløselighedsinformation Soluble in acetone, alcohol, water 1gm/0.35mL, glycerol 1gm/1mL (warm). Insoluble in carbon disulfide, chloroform, diethyl ether,carbon tetrachloride, petroleum ether,benzene, hexane. Slightly soluble in dehydrated alcohol.
Formel vægt 1701.2g/mol
Grad puriss.
Mængde 1 kg
Flammepunkt 199°C (390.2°F)
Tændingspunkt 980°F
Emballage Plastflaske
Fysisk form Pulver
Rester efter tænding ≤0.1% (as SO4)