Få mere at vide
Garvesyre, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15651540
Garvesyre, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651540 Shop alle Honeywell Fluka produkter
100 g, 100g
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15651540
Brand: Honeywell-Fluka 16201100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af USP pulver
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1401-55-4
Molekylær formel C76H52O46
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
MDL nummer MFCD00066397
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tannic Acid
Navn note Meets analytical specification of USP
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Opløselighedsinformation Soluble in acetone, alcohol, water 1gm/0.35mL, glycerol 1gm/1mL (warm). Insoluble in carbon disulfide, chloroform, diethyl ether,carbon tetrachloride, petroleum ether,benzene, hexane. Slightly soluble in dehydrated alcohol.
Formel vægt 1701.2g/mol
Grad puriss.
Mængde 100 g
Flammepunkt 199°C (390.2°F)
Tændingspunkt 980°F
Emballage Plastflaske
Fysisk form Pulver
Rester efter tænding ≤0.1% (as SO4)
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0432045 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/01/2024 Artikelnummer162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
PartinummerM2830 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/03/2023 Artikelnummer16201-100G,16201-1KG,16201-25KG
PartinummerA0400959 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
PartinummerA0414120 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
PartinummerA0411693 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Garvesyre, Honeywell Fluka™ >