Få mere at vide
Tannic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10122450 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10122450 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10122450 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0150/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
pH 3.5
CAS 1401-55-4
Smeltepunkt 218°C
Farve Yellow
Molekylær formel C76H52O46
MDL nummer 66397
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
PubChem CID 134129492
Formel vægt 1701.23g/mol
Mængde 500 g
Emballage Plastic powder jar
Fysisk form Powder Solid