Få mere at vide
Tanninsyre, ACS
Artikelnummer. 11307878
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307878 100 g 100g
11317878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036410.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701,206 g/mol
Garvesyre har antibakterielle, antienzymatiske og astringerende anvendelser. Anvendes i farvningsprocessen til cellulosefibre som bomuld. Anvendes i mad og medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1401-55-4
Molekylær formel C76H52O46
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
MDL nummer MFCD00066397
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tannic Acid
Smeltepunkt ∽218 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Flammepunkt 199 °C (390 °F)
Fysisk form Pulver
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Beilstein 8186396
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, varm glycerol, alkohol og acetone.
Formel vægt 1701.23
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tannic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tannic acid