Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tannic acid |
| Smeltepunkt | 218,0 °C |
| Farve | Brun |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 198 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 12,0% maks. (105 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Pulver |
| Rester efter tænding | 0,5% maks. |
| Vis mere |