Få mere at vide
Tannic acid, ACS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481781 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11481781 250 g
1 options
Artikelnummer. 11481781 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219027583
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tannic acid
CAS 1401-55-4
Farve Yellow to Brown
Molekylær formel C76H52O46
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
InChI nøgle LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Molekylvægt (g/mol) 1701.206
PubChem CID 134129492
Mængde 250 g
Fysisk form Pulver